Learn More
Cyclin A1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
164.00€ - 413.00€
Spécification
Antigène | Cyclin A1 |
---|---|
Concentration | 0.5 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17723544
|
Invitrogen
PA5122144 |
20 μL |
164.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17713544
|
Invitrogen
PA5122143 |
100 μL |
413.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cyclins are regulatory subunits of the cyclin-dependent kinases (cdk's). They are expressed temporally to control transition at different specific phases of the cell cycle. In mammalian somatic cells, cyclin A is required for S-phase and passage through G2-phase.Spécification
Cyclin A1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P78396, Q61456, Q6AY13 | |
12427, 295052, 8900 | |
Ser183-Tyr430 (Accession P78396), with N-terminal His and GST Tag | |
Primary | |
-20°C | |
CCNA1 |
0.5 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300 | |
CCNA1; CT146; cyclin A1; cyclin-A1; testicular tissue protein Li 34 | |
CCNA1 | |
IgG | |
Antigen affinity chromatography | |
Antibody |