Learn More
PEPperCHIP™ Microarray de peptides citrullinés cycliques
Microarray de peptides citrullinés cycliques avec 577 différents peptides imprimés en double, 337 peptides citrullinés cycliques et les variantes d’arginine correspondantes. La microarray peut être utilisée pour la cartographie des épitopes, le criblage de sérum ou la découverte de biomarqueurs.
Marque: PEPperCHIP™ SPC.040.001
Code nomenclature Nacres: MA.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.02200kg
Description
- Contenu de la microarray : 337 peptides citrullinés cycliques de la base de données d’épitopes immunitaires et de la documentation, y compris les variantes d’arginine correspondantes
- Longueurs des peptides : 10 à 17 aa
- Cyclisation des peptides : Formation de thioéther à extrémité N à C-terminale
- Nombre de peptides : 577 imprimés en double et peptides de contrôle HA, polio et c-Myc
Spécification
PEPperSlide™ PEGMA/PMMA | |
1 lame | |
1 mm | |
Transparent | |
Code-barres individuel pour chaque microarray | |
Microarray de peptide de haute densité | |
Non stérile |
5 copies de matrice par microréseau | |
Synthèse de peptides combinatoires par impression laser d’acides aminés et cyclisation de thioéther | |
ISO 9001:2015 | |
RUO | |
Verre microscopique | |
Validation d’anticorps, cartographie des épitopes, criblage de sérum, découverte de biomarqueurs | |
75,4 x 25 mm |