Learn More
Acide cyanurique 99 %,Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11492797
Click to view available options
Quantité:
100 g
250g
1000g
Cyanuric acid acts as a chlorine stabilizer in swimming pools. It is used as a precursor to N-chlorinated cyanurates, which are used to disinfect water and crosslinking agents for polyurethane resins. It serves as a process regulator. Further, it is used in the diagnostic determination of melamine and related compounds in kidney tissue.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’acide sulfurique, le diméthylformamide, l’hydroxyde de sodium, l’hydroxyde de potassium et le diméthylsulfoxyde. Légèrement soluble dans l’acétone, le benzène, l’éther diéthylique, l’éthanol et l’hexane. Insoluble dans le méthanol froid, le benzène et le chloroforme.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-80-5
Formule moléculaire C3H3N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 129.08
Numéro MDL MFCD00082990
Clé InChI ZFSLODLOARCGLH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyanuric acid, isocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6-triol, trihydroxycyanidine, tricyanic acid, sym-triazinetriol, s-triazinetriol, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, pseudocyanuric acid, isocyanurate acid
CID PubChem 7956
ChEBI CHEBI:38028
Nom IUPAC 1,3,5-triazinane-2,4,6-trione
SMILES O=C1NC(=O)NC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyanuric Acid
Point de fusion >360°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Beilstein 126982
Merck Index 14,2698
Informations sur la solubilité Soluble in sulfuric acid,dimethylformamide,sodium hydroxide,potassium hydroxide and diemthyl sulfoxide. Slightly soluble in acetone,benzene,diethyl ether,ethanol and hexane. Insoluble in cold methanol,benzene and chloroform.
Poids de la formule 129.08
Pourcentage de pureté 99%
Densité 2,5
Quantité 250g