Learn More
Iodure de cyanogène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10006172
Click to view available options
Quantité:
5 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 506-78-5
Formule moléculaire CIN
Clé InChI WPBXOELOQKLBDF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyanogen iodide, iodine cyanide, jodcyan, iodocyanide, iodine monocyanide, cyanogen monoiodide, iodine cyanide i cn, unii-81esv254uf, cyanic iodide, cyano iodide
CID PubChem 10478
Nom IUPAC Iodure carbononitridique
SMILES C(#N)I
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyanogen iodide
Point de fusion 142.0°C to 149.0°C
Couleur Beige à marron ou rose
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Iodometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ICN
Quantité 5 g
Merck Index 15,2685
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in diethyl ether,ethanol,ether,alcohols,and volatile oils
Poids moléculaire (g/mol) 152.92
Poids de la formule 152.92
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyanogen iodide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.