Learn More
Bromure de cyanogène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
59.30€ - 453.26€
Identifiants chimiques
CAS 506-68-3
Formule moléculaire CBrN
Numéro MDL MFCD00011597
Clé InChI ATDGTVJJHBUTRL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyanogen bromide, bromine cyanide, bromocyanide, cyanobromide, bromocyanogen, bromocyan, campilit, cyanogen monobromide, bromure de cyanogen, cyanogen bromide brcn
CID PubChem 10476
Nom IUPAC Bromure carbononitridique
SMILES C(#N)Br
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10040770
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
110780250
25 g Flacon en verre dans boîte à étain
59.30€
25g
10040780
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
110781000
100 g Flacon en verre dans boîte à étain
131.66€
100g
10465852
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
110785000
500 g Bouteille en verre
453.26€
500g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
Spécification
Identifiants chimiques
506-68-3
MFCD00011597
cyanogen bromide, bromine cyanide, bromocyanide, cyanobromide, bromocyanogen, bromocyan, campilit, cyanogen monobromide, bromure de cyanogen, cyanogen bromide brcn
Bromure carbononitridique
CBrN
ATDGTVJJHBUTRL-UHFFFAOYSA-N
10476
C(#N)Br
Spécification
Cyanogen bromide
506-68-3
1.44
CBrN
MFCD00011597
15, 2683
ATDGTVJJHBUTRL-UHFFFAOYSA-N
Bromure carbononitridique
10476
≥96.0%
97%
Blanc
97%
BrCN
01,174; 02,93; 04,110; 05,169; 06,148; 08,131; 09,127
cyanogen bromide, bromine cyanide, bromocyanide, cyanobromide, bromocyanogen, bromocyan, campilit, cyanogen monobromide, bromure de cyanogen, cyanogen bromide brcn
C(#N)Br
105.922
105.93
Crystals
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par contact cutané.
Mortel par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Très toxique pour les organismes aquatiques.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Avoid release to the environment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger
Recommended Storage : Réfrigérateur +4°C
Identifiant produit
  • Cyanogen bromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.