Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cyanocobalamine 96 % Code produit.: 10713734
Thermo Scientific Chemicals Cyanocobalamine 96 %
Code produit. 10713734
25 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10713734
Marque: Thermo Scientific Chemicals 405920250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68-19-9
Formule moléculaire C63H88CoN14O14P
Poids moléculaire (g/mol) 1355.38
Numéro MDL MFCD00151092
Clé InChI AGVAZMGAQJOSFJ-WZHZPDAFSA-M
Synonyme vitamin b12
CID PubChem 129893524
Nom IUPAC Cobalt(2+) ; Acide [(2R,3S,4R,5S)-5-(5,6-diméthylbenzimidazol-1-yl)-4-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxolane-3-yl] [(2R)-1-[3-[(1R,2R,3R,5Z,7S,10Z,12S,13S,15Z,17S,18S,19R)-2,13,18-tris(2-amino-2-oxoéthyl)-7,12,17-tris(3-amino-3-oxopropyl)-3,5,8,8,13,15,18,19-octaméthyl
SMILES CC1=CC2=C(C=C1C)N(C=N2)C3C(C(C(O3)CO)OP(=O)(O)OC(C)CNC(=O)CCC4(C(C5C6(C(C(C(=C(C7=NC(=CC8=NC(=C(C4=N5)C)C(C8(C)C)CCC(=O)N)C(C7(C)CC(=O)N)CCC(=O)N)C)[N-]6)CCC(=O)N)(C)CC(=O)N)C)CC(=O)N)C)O.[C-]#N.[Co+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyanocobalamin
Note relative au nom 96%
Absorbance 3.15 to 3.45 (A361/A(547 to 559)), 1.7 to 1.9 (A361/A278)
Couleur Rouge
Perte à la dessiccation 12% max. (20mg, 105°C, 2 hrs) (vacuum)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Merck Index 15, 10212
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 1355.38
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467767 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number405920010,405920050,405925000,405920250
Numéro de lotA0463384 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/05/2024 Catalog Number405920010,405920050,405920250,405925000
Numéro de lotA0450663 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number405920010,405920050,405920250,405925000
Numéro de lotA0440053 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/02/2023 Catalog Number405920010,405920050,405920250,405925000
Numéro de lotA0408177 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number405920010,405920050,405920250,405925000
Identifiant produit
  • Cyanocobalamin
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Cyanocobalamine 96 % >