Learn More
Macherey-Nagel™ Phases de cyano Polygosil™
191.00€ - 1725.00€
Spécification
Porosité | 60 Å |
---|---|
Technique | Colonnes HPLC |
Type | Phases de polygosil CN |
Code produit | Marque | Quantité | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10669371
|
Macherey-Nagel™
711390.100 |
100 g | 10 μm |
1465.00€
100g |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10164691
|
Macherey-Nagel™
711390.10 |
10 g | 10 μm |
191.00€
10g |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10576121
|
Macherey-Nagel™
711380.100 |
100 g | 5 μm |
1725.00€
100g |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10002791
|
Macherey-Nagel™
711380.10 |
10 g | 5 μm |
206.00€
10g |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
60 Å | |
Colonnes HPLC | |
Phases de polygosil CN |