Learn More
WTW™ Kits de test cyanure
Matériaux de test pour l’AQA de l’analyse de l’eau et de routine photométrique pour une certitude de résultats multi-niveaux de photoLab™, pHotoFlex™ et kits de test
Marque:  WTW™ 250492
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Code produit. 10009670
  • 166.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-09-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
Réactif pour mesure en cuve
• Pour photomètres pHotoFlex, S12, Spectral et SpetroFlex
• Kits compatibles avec cuves 10, 20 et 50mm
• Nécessaire pour les déterminations non disponibles en tubes prêt à l'emploi ou pour le dosage de traces
• Gammes différentes en fonction des cuves
• Gamme standard avec cuve 20mm (voir tableau ci- contre) il est possible de réduire la gamme en utilisant une cuve 50mm ou d'augmenter la gamme avec une cuve 10mm
• Reconnaissance automatique des tests et résultat en mg/L
• Paramètres mesurés sans réactif
• Paramètres gamme (cuve 20mm) accessoires recommandés
• Bain de chrome 10-200 g/l CrO3 75036, 4710C, (12100, ou 24482) bain de cuivre 5,0-40,0 g/l Cu 75036, 4710C, 12100 bain de nickel 5,0-60,0 g/l Ni 75036, 4710C, (12100 ou 24482) couleur 0,5-25,0 IFZ 12100 turbidité 1 - 100 FTU 12100
• Kit
Spécification
Spécification
DIN 38 405 D13/ISO 6703
Mesure du cyanure dans les eaux usées provenant des travaux de galvanoplastie et de traitement des métaux, eau potable
Cuves de 10 mm, 20 mm et 50 mm
0,002 à 0,500 mg/L
25 mL
Photolab S12, Photolab Spectral
Lot de 100
Poudre de test