Learn More
Cyanamide, 50 % p/p dans une solution aqueuse, stab., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15439179
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1000 g
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
It is widely used in the production of pharmaceuticals and other organic compounds. Cyanamide was used as nitrogen source in thermal transformation of metal oxide nanoparticles into nanocrystalline metal nitrides. It was used in the synthesis of mesoporous graphitic C3N4. Cyanamide in aqueous solution or in the form of its calcium salt is used as a fertilizer in agriculture. It is a potent inhibitor of liver aldehyde dehydrogenases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est largement utilisé dans la production de produits pharmaceutiques et d’autres composés organiques. La cyanamide a été utilisée comme source d’azote dans la transformation thermique des nanoparticules d’oxyde de métal en nitrures de métaux nanocristallins. Elle a été utilisée dans la synthèse du C3N4 graphitique mésoporeux. La cyanamide est un agent efficace utilisé dans le traitement de l’alcoolisme. La cyanamide en solution aqueuse ou sous forme de sel de calcium est utilisée comme engrais dans l’agriculture. Il s’agit d’un puissant inhibiteur des déshydrogénases de l’aldéhyde hépatique in vivo.
Solubilité
Soluble dans l’eau (85 g/100 ml) (25 °C). Soluble dans les solvants organiques.
Remarques
Peut former un précipité lors du stockage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 420-04-2
Formule moléculaire CH2N2
Poids moléculaire (g/mol) 42.041
Numéro MDL MFCD00007572
Clé InChI XZMCDFZZKTWFGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrogen, carbimide, amidocyanogen, carbamonitrile, cyanoamine, cyanogenamide, cyanogen nitride, n-cyanoamine, alzogur, dormex
CID PubChem 9864
ChEBI CHEBI:16698
Nom IUPAC cyanamide
SMILES C(#N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyanamide
Note relative au nom stabilized
Densité 1.06
pH 4.2
Point d’éclair None
Odeur Odorless
Formule linéaire H2NCN
Indice de réfraction 1.395
Quantité 250 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 1732569
Sensibilité Light sensitive; May form a precipitate
Merck Index 14,2684
Informations sur la solubilité Soluble in water (85g/100 ml (25°C). Soluble in organic solvents.
Poids de la formule 42.04
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50 % p/p de sol. aqueuse
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyanamide, 50% w/w aqueous solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Cyanamide