Learn More
Cytiva Amidite CY™5.5
Pour l’incorporation de CyDye™ à n’importe quelle position dans un oligonucléotide pendant la synthèse
Marque: Cytiva 28-9042-50
609.90 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21631" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les Fluors CyDye™ associent une photostabilité exceptionnelle à des signaux lumineux et intenses, ce qui donne une sensibilité élevée et des performances hautement reproductibles à un pH de 3 à 10 biologiquement adapté.
- Large sélection de fluors CyDye™ pour le marquage des protéines pour une utilisation dans ELISA & l’immunoprécipitation
- Stratégie d’étiquetage basée sur les caractéristiques des protéines
- Imagerie par fluorescence à débit moyen à élevé
- Les anticorps marqués prêts à l’emploi permettent des dosages multiplexés
- Les Fluors CyDye™ conjugués à la streptavidine pour une utilisation dans la cytométrie en flux et l’hybridation in situ
- La liaison des colorants Cy permet à l’ADN marqué de s’hybrider à d’autres ADN
- Réactif de synthèse d’ADN
Les fluors Amersham™ CyDye™ sont des fluorophores polyvalents conçus pour un large éventail d’applications. L’utilisation de fluors CyDye™ multicolores permet le multiplexage sans diaphonie. De plus, les farines CyDye™ se dissolvent facilement dans des tampons aqueux, ce qui élimine le besoin de solvants organiques. Les tests de haute pureté et de CQ minutieux des Fluors Amersham™ CyDye™ génèrent des niveaux élevés de chromophore et de colorant réactif. Des bandes d’excitation et d’émission étroites donnent des signaux distincts de chaque fluor, qui, avec un minimum de réticulation contribue à une grande précision.
Spécification
Stockage dans le récipient d’origine à l’abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l’écart des matériaux incompatibles | |
Cy5.5 | |
Amidite Cy5.5 | |
Pleine |
Stable | |
Cy™ | |
100 mg |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1