Learn More
Cytiva Mono-réactif aux esters NHS CyDye Cy3B
Associe une photostabilité exceptionnelle à des signaux lumineux et intenses. Le mono-réactif aux esters NHS CyDye de GE Healthcare Cy3B fournit un marquage ciblé et spécifique des résidus d’amines sur les anticorps, les peptides ou les oligonucléotides dans les applications de polarisation de fluorescence.
Marque: Cytiva PA63106
Description
Les fluors CyDye™ sont des fluorophores polyvalents conçus pour un large éventail d’applications. Les fluors CyDye™ produisent une sensibilité élevée et des performances hautement reproductibles sur une gamme de pH biologiquement adaptée de 3 à 10. L’utilisation de fluors CyDye™ multicolores permet un multiplexage sans interférences, pour une grande précision.
L’ester Cy™3B NHS assure un marquage ciblé et spécifique des résidus d’amine sur les anticorps, les peptides et les oligonucléotides.
- Se dissout facilement et produit un signal stable dans des tampons aqueux (solvants organiques non requis)
- Les tests de haute pureté et de contrôle de qualité minutieux génèrent des niveaux élevés de chromophore et de colorant réactif
- Les bandes d’excitation et d’émission étroites produisent des signaux distincts issus de chaque fluor
- Démontre une plage de polarisation plus large que les fluors classiques
- Durée de vie de la fluorescence : 2,8 ns
- Intensité de fluorescence élevée
- Faibles niveaux de liaison non spécifique
Spécification
100 % de Cy3B (ester NHS) | |
25 mg | |
771 | |
Soluble dans les tampons aqueux | |
Rouge | |
559 |
Solide | |
Ester NHS, Cy3B | |
> 99% | |
Cy3 | |
570 |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1