missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CXCR3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | CXCR3 |
|---|---|
| Concentration | 0.4 mg/mL |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16845125
|
Proteintech
26756-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16835125
|
Proteintech
26756-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Chemokines play important roles in inflammation and critical for the recruitment of effector immune cells to sites of infection. Historically, CD183 was the third CXC chemokine receptor discovered and therefore, commonly designated as CXCR3. Binding of chemokines to CD183 induces cellular responses that are involved in leukocyte traffic, most notably integrin activation, cytoskeletal changes and chemotactic migration. The CXC chemokine receptor (CXCR) 3, a G-protein-coupled 7-transmembrane receptor, is expressed at high levels on activated and memory T cells, B cells, natural killer cells, and plasmacytoid monocytes.Spécification
| CXCR3 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse | |
| O88410, P49682 | |
| 12766, 2833 | |
| CXCR3 Fusion Protein Ag25056 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| CXCR3 |
| 0.4 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| CD183, CKR L2, CMKAR3, CXC R3, CXCR 3, CXCR3, CXCR3A, CXCR3B, G protein coupled receptor 9, GPR9, IP 10 receptor, IP10 R, Mig R, MigR | |
| CXCR3 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit