Learn More
CX 546, Tocris Bioscience™
Code produit. 18074712
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
AMPA receptor potentiator
AMPA receptor potentiator. Binds specifically to the agonist bound non-desensitized receptor, most likely destabilizing the desensitized receptor conformation. Enhances cognitive function in rats. Neuroprotective in mice undergoing repeat ketamine anesthesia.
Identifiants chimiques
CAS 215923-54-9
Formule moléculaire C14H17NO3
Poids moléculaire (g/mol) 247.294
Clé InChI LJUNPHMOGNFFOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-1,4-benzodioxan-6-ylcarbonyl piperidine, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-yl piperidin-1-yl methanone, unii-pv6yec8983, bdp 17, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl piperidin-1-yl methanone, methanone, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl-1-piperidinyl, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl-1-piperidinylmethanone, 1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl carbonyl piperidine, 1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbonyl piperidine, lopac-c-271
CID PubChem 2890
Nom IUPAC 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl(piperidin-1-yl)methanone
SMILES C1CCN(CC1)C(=O)C2=CC3=C(C=C2)OCCO3
Spécification
Nom chimique ou matériau CX 546
Quantité 50 mg
Poids de la formule 247.29
Pourcentage de pureté >99%