Learn More
Carbolite™ Four à chambre CWF
Four à chambre de laboratoire à usage général monté sur paillasse. Le four à chambre CWF Carbolite™ est disponible en plusieurs tailles avec une température de fonctionnement maximale allant jusqu’à 1300°C.
Marque:  Carbolite™ CWF1213-230SN+&02-301
Code produit. 12019852
  • 7935.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Température de fonctionnement maximale de 1100°C, 1200°C ou 1300°C.
  • Volumes de chambre de 5, 13, 23, 36 ou 65 L
  • Régulateur Carbolite-Gero 301 avec montée simple au point de consigne et minuterie
  • Porte de fermeture souple sur les modèles 5, 13, 21 et 23 L
  • La porte à ouverture parallèle maintient la surface chauffée à distance de l’utilisateur
  • Fonction de démarrage différé / minuterie de série
  • Portoir, entrée et intérieur du four en oxyde d’aluminium résistant
  • Isolation à masse thermique faible de grande efficacité énergétique
  • Éléments bobinés rayonnants libres pour une uniformité optimale
  • Accès facile aux éléments, les commandes simplifient la maintenance et l’entretien
  • Plusieurs options additionnelles disponibles. Elles doivent être demandées au moment de l’achat.
    • Protection contre la surchauffe (recommandée pour protéger tout contenu de valeur et pour un fonctionnement sans surveillance)
    • Une gamme de commandes numériques sophistiquées, de programmateurs multi-segments et d’enregistreurs de données est disponible. Elles peuvent être équipées de communications RS232, RS485 ou Ethernet
    • Gamme de cornues métalliques pour travailler avec des atmosphères modifiées jusqu’à 1150°C
    • Les modèles compatibles AMS2750E Nadcap sont disponibles pour les applications aérospatiales.
Spécification
Spécification
13 L
Chamber Furnace
200 x 200 x 325 mm
47 kg
1200°C
Programmable Temperature Controller
655 x 435 x 610 mm
3100 w max., 1550 w holding