Learn More
WTW™ Cellules de cuve pour photomètres Photolab™
Click to view available options
Longueur du trajet optique:
10 mm
50 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les cellules avec surface latérale mate conviennent à la détection automatique des cellules du filtre et du photomètre spectral Photolab™.
- Toutes les cuves en verre et en quartz ont des marques de positionnement pour les installer dans le photomètre avec la même orientation et obtenir ainsi encore plus de précision
- Verre optique de haute qualité pour les mesures VIS, verre quartz de haute qualité pour UV-VIS
Spécification
Spécification
| Type | Cuvette |
| Description | REK 10 |
| Jetable | Non |
| Matériau | Quartz |
| Longueur du trajet optique | 10 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Photomètres |
| Forme | Rectangulaires |