Learn More
Epredia™ Lame de microscope de coupe
Les lames Premium fabriquées selon un processus de nettoyage exclusif unique destiné à fournir des résultats homogènes et une interprétation facile.Ce processus permet d’utiliser ces lames dans les applications d’histologie et de microbiologie courantes.
Marque: Epredia™ AA00000102E01MNZ20
2.36 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriquées en verre sodocalcique suisse extra blanc
- Teneur réduite en fer pour une faible auto-fluorescence
- Scintillement verdâtre réduit
- Transparence optimale et parfaite garantie
- Propres, plates et adaptées à une utilisation immédiate
Spécification
Verre sodocalcique | |
ISO8037/I | |
Non |
1 mm | |
Sans revêtement | |
76 x 26 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Epredia™ Lame de microscope de coupe > Épaisseur :1 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu