Learn More
Applied Biosystems™ Custom TaqMan™ Gene Expression Assay, VIC
Applied Biosystems Custom TaqMan Gene Expression assays, VIC, are the custom version of our predesigned TaqMan assays for quantitative real-time PCR.
436.00€ - 1126.00€
Spécification
Contenu et stockage | 1 tube contenant un mélange de dosage pré-formulé 20 x (tailles S et M) ou 60 x (taille L) (1 sonde et 2 amorces). Stocker (entre -15°C et -25°C. ) |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex |
Amorce | PCR marquée |
Gamme de produits | TaqMan™ |
Type de produit | Dosage d’expression génétique |
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15819854
|
Applied Biosystems™
4448508 |
360 Reactions |
436.00€
360 réactions |
Expédition estimée: 15-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15839854
|
Applied Biosystems™
4448510 |
2900 Reactions |
1126.00€
2900 réactions |
Expédition estimée: 27-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15829854
|
Applied Biosystems™
4448509 |
750 Reactions |
548.00€
750 réactions |
Expédition estimée: 27-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Applied Biosystems Custom TaqMan Gene Expression assays, VIC, are the custom version of our predesigned TaqMan assays for quantitative real-time PCR. Custom TaqMan Gene Expression assays consist of a pair of unlabeled PCR primers and a TaqMan probe with a dye label (VIC) on the 5’ end and a minor groove binder (MGB) and nonfluorescent quencher (NFQ) on the 3’ end.
Features include:
• Easy to use—just add cDNA and master mix and run the qPCR—no melt curves required
• Specific—TaqMan assays use proprietary MGB-containing probes that can be up to 15 bases shorter than non-MGB probes, improving the specificity of the assay
• Sensitive—TaqMan assays are ideal for measuring low levels of expression or low-abundance targets
• Accurate—identify small fold-changes with high accuracy of quantitation
• Gold-standard TaqMan qPCR chemistry—TaqMan assays draw on Thermo Fisher Scientific's bioinformatics assay design pipeline to help ensure high specificity and minimal cross-reactivity, even for gene variants with high sequence homology
• Ideal for multiplexing—combine one FAM-labeled and one VIC-labeled assay to create a duplex assay for two different gene targets in the same qPCR well
• Sequences provided—with every Custom TaqMan Gene Expression you design and order
Approximate ship time
Made to order: 4–6 days in North America, 6–10 days in Europe
Pre-formulated assay
• 2 unlabeled PCR primers (900 nM each final 1X concentration)
• 1 VIC dye-labeled TaqMan MGB probe (250 nM final 1X concentration)
TaqMan Gene Expression assays are the gold standard in real-time PCR gene expression studies, built on more than 20 years of experience. Each assay includes target primers and a sequence-specific probe optimized for the best functional performance. No additional design, optimization, or melt curve analysis is needed. Available in a wide variety of formats and species, new assay designs are constantly added to help meet your research needs. TaqMan assays have been cited in over 40,000 publications and are backed by more than 350 patents.
Spécification
1 tube contenant un mélange de dosage pré-formulé 20 x (tailles S et M) ou 60 x (taille L) (1 sonde et 2 amorces). Stocker (entre -15°C et -25°C. ) |
|
PCR marquée | |
Dosage d’expression génétique |
7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex | |
TaqMan™ | |
Température ambiante |