Learn More
Ambion™ Custom Silencer™ siRNA
Click to view available options
Quantité:
100 nmol
1 µmol
20 nmol
40 nmol
Conditionnement:
1 pièce
100nmol
20nmol
40nmol
Description
L’interférence ARN (ARNi) est la meilleure façon de dégrader efficacement l’expression génétique afin d’étudier la fonction protéique dans un large éventail de types de cellules. Utilisez notre générateur de siARN personnalisé GeneAssist™ pour concevoir et commander un siARN personnalisé.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver à ou en dessous de -20°C. Ne pas stocker pas dans un congélateur à dégivrage automatique. (Les oligonucléotides séchés sont expédiés à température ambiante.) Matériel supplémentaire : 1,75 ml d’eau sans nucléase |
| Description | ARNsi adaptés, 20nmol, Liquide, Pureté standard, Hydrosoluble, les RNAi sont la meilleure manière de dégrader efficacement l’expression génétique afni d’étudier la fonction protéique dans un large éventail de types de cellules. Utilisez notre générateur d’ARNsi personnalisé GeneAssist pour concevoir et commander un ARNsi personnalisé. |
| RNAi Type | siARN |
| Type d’échantillon | ARN |
| Gamme de produits | Ambion™, Silencer™ Select |
| Type de produit | ARNsi adaptés |
| Pureté | Étalon |
| Quantité | 20 nmol |
| Forme | Liquide |