Learn More
Ambion™ siARN de sélection personnalisé
Click to view available options
Quantité:
10 μmol
1 μmol
20 nmol
250 nmol
40 nmol
5 nmol
Conditionnement:
1 pièce
20nmol
250nmol
40nmol
5nmol
Description
Les ARNsi personnalisés Silencer™ Select (duplex de 21 bp modifié au LNA avec des « overhangs ») sont des outils d’interférence ARN (ARNi) idéaux pour la régulation de l’expression génétique afin d’étudier la fonction protéique d’un large éventail de types de cellules. Ces ARNsi offrent une efficacité et des spécificités élevées en matière de réduction des émissions.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Contient des ARNsi lyophilisés et de l’eau exempte de nucléase (1,75 ml), expédié à température ambiante. Dès réception, conserver les ARNsi dans un congélateur sans système de dégivrage à une température inférieure ou égale à –20°C |
| Description | ARNsi Select personnalisé, 5nmol, pour ARNi, recherche sur l’épigénétique et l’ARN non codant, ARNi, ARNsi |
| RNAi Type | siARN |
| Type de produit final | ARNic Select sur mesure |
| À utiliser avec (application) | ARNi, recherche sur l’épigénétique et l’ARN non codant, ARNi, ARNsi |
| Gamme de produits | Silencer, Ambion |
| Type de produit | ARNsi personnalisé Select |
| Quantité | 5 nmol |
| Taille de l’échantillon | 5 nmol |