Learn More
Ambion™ Custom RNA, Stealth, HPLC
Custom RNA, Stealth, HPLC
58.75€ - 580.00€
Spécification
Contenu et stockage | Température ambiante |
---|---|
Pureté | HPLC |
Code produit | Marque | Description | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10164353
|
Ambion™
100001871 |
Stealth RNA HPLC, 20nmol, Lowest Off-target Effects and Highest Potency, Small, Chemically Modified Single-Stranded RNA Molecules Designed to Specifically Inhibit Endogenous miRNAs for the Purpose of Functional Analysis Via Down-Regulation | Stealth RNA HPLC |
126.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10523054
|
Ambion™
100001864 |
RNA HPLC In-vivo, 20nmol, Lowest Off-target Effects and Highest Potency, Small, Chemically Modified Single-Stranded RNA Molecules Designed to Specifically Inhibit Endogenous miRNAs for the Purpose of Functional Analysis Via Down-Regulation | RNA HPLC In-vivo |
326.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10328033
|
Ambion™
100001872 |
Stealth RNA HPLC, 500nmol, Lowest Off-target Effects and Highest Potency, Small, Chemically Modified Single-Stranded RNA Molecules Designed to Specifically Inhibit Endogenous miRNAs for the Purpose of Functional Analysis Via Down-Regulation | Stealth RNA HPLC |
153.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10667923
|
Ambion™
100001865 |
RNA HPLC In-vivo, 500nmol, Lowest Off-target Effects and Highest Potency, Small, Chemically Modified Single-Stranded RNA Molecules Designed to Specifically Inhibit Endogenous miRNAs for the Purpose of Functional Analysis Via Down-Regulation | RNA HPLC In-vivo |
580.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10522504
|
Ambion™
100001870 |
Stealth RNA HPLC, 5nmol, Lowest Off-target Effects and Highest Potency, Small, Chemically Modified Single-Stranded RNA Molecules Designed to Specifically Inhibit Endogenous miRNAs for the Purpose of Functional Analysis Via Down-Regulation | Stealth RNA HPLC |
58.75€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10174283
|
Ambion™
100001863 |
RNA HPLC In-vivo, 5nmol, Lowest Off-target Effects and Highest Potency, Small, Chemically Modified Single-Stranded RNA Molecules Designed to Specifically Inhibit Endogenous miRNAs for the Purpose of Functional Analysis Via Down-Regulation | RNA HPLC In-vivo |
225.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Utilisez cet outil pour commander rapidement et facilement l’ARNsi Stealth RNAi™ validé par essai au banc, l’ARNsi Stealth Select RNAi™ prêt à l’emploi, les Duopacks vectoriels de micro-ARN validé BLOCK-iT™ Pol II miR avec essai au banc, testés sur paillasse et le BLOCK-iT™ miR RNAi Select prêt à cloner
Spécification
Température ambiante | |
HPLC |