Learn More
Ambion™ Custom RNA, 5' Alexa Fluor™ 488
Custom RNA, 5' Alexa Fluor™ 488
Marque: Ambion™ A10350
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Utilisez cet outil pour commander rapidement et facilement l’ARNsi Stealth RNAi™ validé par essai au banc, l’ARNsi Stealth Select RNAi™ prêt à l’emploi, les Duopacks vectoriels de micro-ARN validé BLOCK-iT™ Pol II miR avec essai au banc, testés sur paillasse et le BLOCK-iT™ miR RNAi Select prêt à cloner
Spécification
Température ambiante | |
RNA 5' Alexa 488, 5nmol, Lowest Off-target Effects and Highest Potency, Small, Chemically Modified Single-Stranded RNA Molecules Designed to Specifically Inhibit Endogenous miRNAs for the Purpose of Functional Analysis Via Down-Regulation | |
RNA 5' Alexa 488 | |
5 nmol |