Learn More
Value DNA Oligo, HPLC, Dry, < 24, 50 nmol
Oligo d’ADN personnalisé, 50 N, HPLC, sec
Marque:  Invitrogen A15607
Code nomenclature Nacres: NA.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 15440704
  • 72.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-08-2024
Description
Les oligonucléotides Value Oligos sont le moyen le plus économique et le plus rapide de commander des oligonucléotides chez nous. Il suffit d’entrer la séquence, puis de vérifier. Les oligonucléotides Value Oligos sont disponibles à des échelles de 25 ou 50 nmol, avec une gamme d’options de purification adaptées à vos besoins.
Spécification
Spécification
Oligo d’ADN, 50 nmol, 50 N, pureté HPLC, sec
50 nmol
Sec
Oligo d’ADN personnalisé
HPLC