Learn More
Oligo d’ADN personnalisé, 50 N, cartouche, liquide
Click to view available options
:
1 chacun
Description
Les oligonucléotides Value Oligos sont le moyen le plus économique et le plus rapide de commander des oligonucléotides chez nous. Il suffit d’entrer la séquence, puis de vérifier. Les oligonucléotides Value Oligos sont disponibles à des échelles de 25 ou 50 nmol, avec une gamme d’options de purification adaptées à vos besoins.
Spécification
Spécification
| Format | Cartouche |
| Description | Oligo d’ADN, 50 nmol, 50N, sec, cartouche |
| Type de produit | Oligo d’ADN personnalisé |
| Quantité | 50 nmol |