Learn More
Value DNA Oligo , Desalted, Dry, 24 , 25 nmol
Oligo d’ADN personnalisé, 25 N, dessalé, sec
Marque:  Invitrogen A15612
4.96 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15470704
  • 6.61€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les oligonucléotides Value Oligos sont le moyen le plus économique et le plus rapide de commander des oligonucléotides chez nous. Il suffit d’entrer la séquence, puis de vérifier. Les oligonucléotides Value Oligos sont disponibles à des échelles de 25 ou 50 nmol, avec une gamme d’options de purification adaptées à vos besoins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Oligo d’ADN, 25 nmole, 25 N, sec, dessalé, rentable et plus rapide
Dessalée
Sec
Oligo d’ADN
25 nmol