Learn More
Fisherbrand™ Empaqueteuses à col large ambrées à prénettoyage personnalisé
Catalog Number p-8002013
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
950 ml
1000 ml
Quantité:
12/boîte
24/boîte
Longueur (métrique):
74 mm
101 mm
121 mm
Stockage idéal pour les poudres sèches sensibles à la lumière. Les empaqueteuses à col large ambrées à prénettoyage personnalisé Fisherbrand™ sont en verre sodocalcique ambré.
  • Col large pour un accès facile
  • Prénettoyés pour les particules visibles à l’aide d’eau déionisée
  • Avec bouchon en PP blanc avec revêtement en PE expansé revêtu de PTFE
Capacité 1,01 oz., 30 ml
Capacité (métrique) 30 ml
Capacité (impériale) 1,01 oz.
Procédure de nettoyage Directives EPA
Couleur Ambré
Matériau Verre
Quantité 24/boîte
Couleur de bouchon Blanc
Matériau de revêtement PTFE
Certifications/Conformité EPA
Closure Included Oui
Bouche Large
Type de produit Flacon à col large
Joint de fermeture Polyéthylène
Matériau du bouchon PTFE
Taille du bouchon 28-400 mm
Type de bouchon Bouchon à vis