Learn More
Fisherbrand™ Empaqueteuses à col large ambrées à prénettoyage personnalisé
Description
Stockage idéal pour les poudres sèches sensibles à la lumière. Les empaqueteuses à col large ambrées à prénettoyage personnalisé Fisherbrand™ sont en verre sodocalcique ambré.
- Col large pour un accès facile
- Prénettoyés pour les particules visibles à l’aide d’eau déionisée
- Avec bouchon en PP blanc avec revêtement en PE expansé revêtu de PTFE
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 30 ml |
Capacité (impériale) | 1,01 oz. |
Procédure de nettoyage | Directives EPA |
Couleur | Ambré |
Matériau | Verre |
Quantité | 24/boîte |
Couleur de bouchon | Blanc |
Matériau de revêtement | PTFE |
Certifications/Conformité | EPA |
Closure Included | Oui |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Documents
Scientific Resources
Brochures
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
00088928 | Certificat d’analyse | 16/02/2024 | 02912004 |
00089007 | Certificat d’analyse | 16/02/2024 | 02912004 |
00084482 | Certificat d’analyse | 15/02/2024 | 02912004 |
00085489 | Certificat d’analyse | 15/02/2024 | 02912004 |
00087383 | Certificat d’analyse | 15/02/2024 | 02912004 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
Nouvelle offre Economisez maintenant -
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30