Learn More
Fisherbrand™ Empaqueteuses à col large ambrées à prénettoyage personnalisé
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
950 ml
1000 ml
Longueur (métrique):
74 mm
101 mm
121 mm
Quantité:
12/boîte
24/boîte
Description
Stockage idéal pour les poudres sèches sensibles à la lumière. Les empaqueteuses à col large ambrées à prénettoyage personnalisé Fisherbrand™ sont en verre sodocalcique ambré.
- Col large pour un accès facile
- Prénettoyés pour les particules visibles à l’aide d’eau déionisée
- Avec bouchon en PP blanc avec revêtement en PE expansé revêtu de PTFE
Spécification
Spécification
Capacité | 16,9 oz., 500 ml |
Capacité (métrique) | 500 ml |
Capacité (impériale) | 16,9 oz. |
Procédure de nettoyage | Eau purifiée USP |
Couleur | Ambré |
Matériau | Verre |
Longueur (métrique) | 74 mm |
Quantité | 12/boîte |
Couleur de bouchon | Blanc |
Closure Included | Oui |