Learn More
Paires sur mesure marquées / non marquées par fluorescence 5'
Click to view available options
:
300,000 pmol
80,000 pmol
Spécification
Spécification
| Type de produit | Oligonucléotides |
| Longueur (métrique) | 1,524 m |
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (entre -5°C à -30°C). |
| Méthode de purification | Dessalée |
| Marqueur ou colorant | 6-FAM, HEX, NED, PET, TET, VIC |
| Primer | Marqué / non marqué par fluorescence 5’ |
| Quantité | 80,000 picomoles⁄each |