Learn More
Notrax Cushion Flex™ Oil-Resistant Diamond Plate Anti-Fatigue Mat
Notrax Cushion Flex™ - Oil-resistant version of our bestselling anti-fatigue mat best known for its diamond plate top surface and high level of ergonomic comfort in both dynamic and stationary working positions.
464.00€
Spécification
Longueur (impériale) | 6,9 pi |
---|---|
Longueur (métrique) | 210 cm |
Matériau | Caoutchouc en nitrile |
Type | Tapis industriel et commercial |
Largeur (métrique) | 91 cm |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17752178
|
Notrax
489S002MBL |
Noir |
464.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17762178
|
Notrax
489S002MBY |
Noir / jaune |
464.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17772178
|
Notrax
489S002MOB |
Noires / orange |
464.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- The oil-resistant version of our bestselling anti-fatigue mat best known for its diamond plate top surface and high level of ergonomic comfort in both dynamic and stationary working positions
- A 12
- 7 mm thick worker platform offers maximum durability, comfort, and insulation from hard floors and vibrations
- 100% nitrile rubber compound is resistant to most industrial oils
- Slip resistance R10 according to DIN51130 and BG-rule BGR181
- Yellow bevelled edges on all four sides minimize risk of tripping and comply with OSHA code 1910-144
Spécification
6,9 pi | |
Caoutchouc en nitrile | |
91 cm |
210 cm | |
Tapis industriel et commercial |