Learn More
Hettich Lab Technology™ Tapis
Le tapis Hettich Lab Technology™ peut être utilisé pour atténuer l’effet des forces sur les tubes/flacons à centrifuger et leur contenu.
Marque: Hettich Lab Technology™ 4451
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Description
- Coupe précise pour ajustement serré
- Protège le portoir et le récipient à échantillon
Informations sur la commande
dimensions À utiliser avec l’équipement
Spécification
Tapis | |
Portoir 4890, tube de 450/750 ml (4447, 4234-A), flacon de 650/750 ml (0554, 0512) | |
Flacon de 97 mm de dia. |