Learn More
Usbeck™ Curved Fine Point Nickel Plated Steel Forceps
Click to view available options
Longueur (métrique):
130 mm
145 mm
160 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Curved
- Fine points
- Nickel Plated Steel
Spécification
Spécification
| Matériau | Nickel-plated Steel |
| Longueur (métrique) | 130 mm |