Learn More
Micronova™ Housses irradiées CurtainCleaner™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. p-7202984 Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Dimensions:
30,5 x 5,1 cm (12 x 2 in)
36,2 x 6,4 cm (14,25 x 2,5 in)
Matériau:
Polyester à maille lisse, intérieur en mousse d’uréthane épaisse, 100 % polyester à maille lisse
Polyester à maille lisse, intérieur en mousse d’uréthane épaisse, polyester à maille lisse 100 %
Conditionnement:
12 pièces
Code produit. 11922465
Marque: Micronova™ CCSC6IR
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéal pour les appareils médicaux et les applications pharmaceutiques
Les housses irradiées Micronova CurtainCleaner ™ fonctionnent avec l’adaptateur / la poignée CurtainCleaner (CCH-48) afin d’offrir une méthode simple et efficace pour nettoyer les rideaux à bandes de salles blanches, sans avoir besoin d’une échelle ou d’un tabouret. Les housses glissent sur les barres doubles de 12 pouces qui se fixent sur le rideau au niveau de la partie supérieure et glissent vers le bas pour appliquer ou “racler” le produit nettoyant sur les deux côtés du rideau à la fois. Les housses sont disponibles en maille de polyester 100 %, avec deux choix d’épaisseur. Les housses irradiées aux rayons gamma sont parfaites pour les zones aseptiques.
  • Les housses sont en maille de polyester 100 % sur une mousse épaisse
  • Elles nettoient les deux côtés des rideaux à bandes en même temps
  • Idéales pour le nettoyage et la désinfection
  • Les housses s’adaptent sur les pinces de 12 pouces
  • Irradiation aux rayons gamma pour les zones aseptiques
  • Lavables et réutilisables
  • Autoclavables
Informations sur la commande
Manche vendu séparément (nº de cat.10-041-766A).
Spécification
Dimensions 30,5 x 5,1 cm (12 x 2 in)
Type de produit Housse pour serpillière irradiée
Couleur Blanc
Longueur (impériale) 12 po
Stérilité Stérile
Longueur (métrique) 30,5 cm
Autoclavable Autoclavable
Largeur (métrique) 5,1 cm
Largeur (impériale) 2 in
Résistant à Produits chimiques
Jetable Non
Instructions d’entretien L’article peut être blanchi et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C.
À utiliser avec (équipement) Système de nettoyage des rideaux pour micronova
À utiliser avec (application) Nettoyage et désinfection des rideaux à bandes de salles blanches
Color-coded No
Matériau Polyester à maille lisse, intérieur en mousse d’uréthane épaisse, 100 % polyester à maille lisse