Learn More
Curdione, MedChemExpress
MedChemExpress Curdione, one of the major sesquiterpene compounds from Rhizoma Curcumae, has been shown to exhibit multiple bioactive properties.
Marque: Medchem Express HY-N0353
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Curdione, one of the major sesquiterpene compounds from Rhizoma Curcumae, has been shown to exhibit multiple bioactive properties.Spécification
Curdione | |
White | |
C15H24O2 | |
(+)-Curdione | |
O=C1C[C@@H](C(C)C)C(C/C(C)=C/CC[C@@H]1C)=O | |
236.35 | |
Research |
13657-68-6 | |
Research | |
10 mg | |
DMSO : ≥ 100 mg/mL (423.10 mM) | |
236.35 | |
98.61% | |
Solid |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.