Learn More
Cupferron, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cupferron |
Point de fusion | 150.0°C to 155.0°C |
Résidus d’allumage | 0.05% max |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Formule linéaire | C6H4N(ONH4)NO |
Quantité | 100 g |
Beilstein | 16,I,395 |
Merck Index | 15,2612 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in alcohol,ether |
Poids de la formule | 155.16 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Cupferron
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.