Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur de liquide à coupelle
En acier inoxydable et pour l’échantillonnage de liquides et de suspensions. L’échantillonneur de liquide à coupelle Sampling Systems™ permet de prélever facilement des échantillons discrets à partir d’une hauteur dans le produit.
321.00€ - 708.00€
Spécification
Type de produit | Échantillonneur liquide |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11930018
|
Sampling Systems™
5030A-1000 |
100 mL | 55 mm | 1000 mm |
335.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11920018
|
Sampling Systems™
5030A-600 |
100 mL | 55 mm | 600 mm |
321.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11935437
|
Sampling Systems™
5030J-1000 |
500 mL | 80 mm | 1000 mm |
660.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11945437
|
Sampling Systems™
5030J-1500 |
500 mL | 80 mm | 1500 mm |
708.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Structure en acier inoxydable 316L
- Échantillonneur de liquide de point unique
Spécification
Échantillonneur liquide | |
Acier inoxydable |