Learn More
Sonics Materials™ Sonde cup-horn
Marque:  Sonics Materials™ 630-0431
Code produit. 10784773
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Sonde sans contact Cup-Horn
• Manipulation de produits pathogènes, substances radioactives et molécules thermosensibles
• Conserve l'intégrité de l'échantillon
• Permet de sonifier:
• Sans contact direct avec la sonde
• Sans formation d'aérosol
• Sans contamination de l'échantillon par des particules de titane
• Sans exposition de l'échantillon à l'atmosphère
• La sonde Cup-Horn se visse directement sur le convertisseur/sonificateur
• L'échantillon contenu dans un tube bouché est plongé dans la chambre en verre alimentée en continu par une arrivée d'eau. Compensation du niveau lors du déchargement des échantillons et refroidissement durant des sonifications prolongées
• La sonde et la chambre en verre sont totalement autoclavables
• Accepte tout récipient verre ou plastique
• Sans contact, sans aérosol
• Multiplie par 4 le temps de travail par rapport à une sonde classique pour des résultats comparables
• La sonde Cup-Horn réf. 72411 est livrée en standard avec un portoir flottant pour 8 microtubes 1,5mL
• Sonde sans contact Cup Horn (page 1185) pour manipulation de produits pathogènes
• Sonde Cup-Horn φ 64mm
• Pour sonificateur 500 et 750 W
Spécification
Spécification
Sonde cup-horn
76 mm
1 Chaque