Learn More
Fisherbrand™ Cupule de mélange pour mélange de tubes
Code produit. 10489193 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) extérieur:
25 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10489193
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Grâce à une conception facile à nettoyer permettant l’autoclavage de toute la plateforme, cette cuvette de mélange pour le mélange de tubes est idéale pour, entre autres, les environnements de laboratoire et de recherche.
  • Plateforme de mélange pour CM-2 Cyclone+
  • Conception facile pousser et soulever
  • Conception facile à nettoyer permettant l’autoclavage de toute la plateforme
Spécification
Diamètre (métrique) extérieur 25 mm
Type de produit Coque
À utiliser avec (équipement) Pour une utilisation avec des tubes mélangeurs du mélangeur Whirlimixer Plus d’un diamètre allant jusqu’à 25 mm