Learn More
Cumène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Cumene is used in the production of phenol and acetone. It is used as a thinner for paints, lacquers, and enamels and as a component of high octane fuels. It is used in the manufacture of phenol, acetone, acetophenone, and methylstyrene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le cumène est employé dans la production de phénol et d’acétone. Il est utilisé comme diluant dans les peintures, laques et émaux, ainsi que comme composant des carburants à indice d’octane élevé. Il est employé dans la fabrication de phénol, d’acétone, d’acétophénone et de méthylstyrène.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, l’éther, l’acétone, le benzène et le tétrachlorure de carbone. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Entreposer entre 2 et 8°C. Éviter le stockage prolongé avec exposition à l’air libre. Incompatible avec les acides et matières oxydantes.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cumene |
Point de fusion | -96°C |
Densité | 0.864 |
Point d’ébullition | 152°C to 154°C |
Point d’éclair | 46°C (114°F) |
Plage de pourcentage du dosage | 99% |
Indice de réfraction | 1.491 |
Quantité | 250 mL |
Numéro UN | UN1918 |
Beilstein | 1236613 |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
10159370 | Certificat d’analyse | 22/11/2021 | A11864.AP,A11864.0F,A11864.AK |
10185056 | Certificat d’analyse | 22/11/2021 | A11864.AP,A11864.0F,A11864.AK |
10202113 | Certificat d’analyse | 22/11/2021 | A11864.AP,A11864.0F,A11864.AK |
10205428 | Certificat d’analyse | 22/11/2021 | A11864.AP,A11864.0F,A11864.AK |
10178696 | Certificat d’analyse | 22/11/2021 | A11864.AP,A11864.0F,A11864.AK |
Sécurité et traitement
- Cumene
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P331-NE PAS faire vomir.
- MIXTURE LIST-Contient: Isopropylbenzene