Learn More
Cumène, 99,9 %, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 13468518
Click to view available options
Quantité:
5 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-82-8
Formule moléculaire C9H12
Poids moléculaire (g/mol) 120.19
Numéro MDL MFCD00008881
Clé InChI RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropylbenzene, 2-phenylpropane, cumol, benzene, 1-methylethyl, 1-methylethyl benzene, isopropylbenzol, cumeen, isopropilbenzene, isopropylbenzeen, 2-fenilpropano
CID PubChem 7406
ChEBI CHEBI:34656
Nom IUPAC cumène
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cumene
Note relative au nom 99.9%
Point de fusion -96.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8620g/mL
Point d’ébullition 152.0°C to 154.0°C
Point d’éclair 31°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.85% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH(CH3)2
Indice de réfraction 1.4905 to 1.4925
Quantité 2.5 L
Numéro UN 1918
Beilstein 05,393
Merck Index 15,2607
Gravité spécifique 0.862
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.05g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and many other organic solvents,carbon tetrachloride,ether,benzene,acetone
Viscosité 0.79 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 120.19
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cumene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.