Learn More
Cumène, 99,9 %, extra pure, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10748611
Cumène, 99,9 %, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10748611
5 mL, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10748611
Marque: Thermo Scientific Acros 329730050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-82-8
Formule moléculaire C9H12
Poids moléculaire (g/mol) 120.19
Numéro MDL MFCD00008881
Clé InChI RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropylbenzene, 2-phenylpropane, cumol, benzene, 1-methylethyl, 1-methylethyl benzene, isopropylbenzol, cumeen, isopropilbenzene, isopropylbenzeen, 2-fenilpropano
CID PubChem 7406
ChEBI CHEBI:34656
Nom IUPAC cumène
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cumene
Note relative au nom 99.9%
Point de fusion -96.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8620g/mL
Point d’ébullition 152.0°C to 154.0°C
Point d’éclair 31°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.85% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH(CH3)2
Indice de réfraction 1.4905 to 1.4925
Quantité 5 mL
Beilstein 05,393
Merck Index 15,2607
Gravité spécifique 0.862
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.05g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and many other organic solvents,carbon tetrachloride,ether,benzene,acetone
Viscosité 0.79 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 120.19
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cumene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Nom du produit
Cumène, 99,9 %, extra pure, Thermo Scientific Chemicals >