Learn More
Greiner Bio-One Tubes de culture avec bouchons d’aération à deux positions
En PP pour une excellente résistance thermique, mécanique et chimique. Les tubes de culture Greiner Bio-One™ avec bouchons de ventilation à deux positions sont parfaits pour le stockage des échantillons chimiques et biologiques. Le bouchon à deux positions garantit à la fois la ventilation et une fermeture parfaitement étanche.
Marque:  Greiner Bio-One 115262
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 10287441
  • 1165.00€ / 2000 pièces
Expédition estimée: 23-08-2024
Description
  • Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Apyrogène
  • Le bouchon d’aération à deux positions remplit deux fonctions :
    • Fixez légèrement pour une ventilation uniforme du contenu du tube 
    • Fixez fermement en enfonçant le bouchon plus profondément pour une fermeture étanche du tube
  • Graduations et zone d’écriture
  • Stérile
Spécification
Spécification
EN ISO 10993
5 mL
Oui
Stérile
12 mm
Naturel
PP
2000boîte
Oui
Oui; Évent