Learn More
Greiner Bio-One Tubes de culture avec bouchons d’aération à deux positions
Code produit. 10171942
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 mL
10 mL
14 mL
Diamètre (métrique):
12 mm
17 mm
18 mm
Quantité:
1000 paquet
2000 paquet
Conditionnement:
1000 pièces
2000 pièces
Code produit. 10171942
Marque: Greiner Bio-One 115261
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
En PP pour une excellente résistance thermique, mécanique et chimique. Les tubes de culture Greiner Bio-One™ avec bouchons de ventilation à deux positions sont parfaits pour le stockage des échantillons chimiques et biologiques. Le bouchon à deux positions garantit à la fois la ventilation et une fermeture parfaitement étanche.
  • Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Apyrogène
  • Le bouchon d’aération à deux positions remplit deux fonctions :
    • Fixez légèrement pour une ventilation uniforme du contenu du tube 
    • Fixez fermement en enfonçant le bouchon plus profondément pour une fermeture étanche du tube
  • Graduations et zone d’écriture
  • Stérile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN ISO 10993
Couleur Naturel
Capacité (métrique) 5 mL
Matériau Polypropylène
Jetable Oui
Quantité 1000 paquet
Stérilité Stérile
Graduated Oui
Diamètre (métrique) 12 mm
Type de bouchon Oui