Learn More
Gibco™ Milieu d’expression ExpiCHO™
Code produit. 15461044
Click to view available options
Quantité:
1 000 mL
10 l
20 l
6 x 1 l
Conditionnement:
1000mL
10L
20L
6L
Code produit. 15461044
Marque: Gibco™ A2910003
Milieu sans composant d’origine animale, chimiquement défini, sans sérum, exempt de protéines, fabriqué selon –les BPF, spécialement conçu pour la croissance à haute densité et la transfection de cellules d’ovaires de hamster chinois (CHO) adaptées à la suspension
Milieu d’expression ExpiCHO™ fabriqué selon les bonnes pratiques de fabrication (BPF), défini chimiquement, sans sérum, sans protéines, sans composants d’origine animale, spécialement conçu pour la croissance à haute densité et la transfection de cellules ovariennes de hamster chinois (CHO) adaptées à la suspension. Il s’agit d’un composant essentiel du kit de système d’expression ExpiCHO™ (réf. A29133) pour la production de protéines transitoires évolutives.
Milieu d’expression ExpiCHO :
  • Supporte la croissance des cultures de CHO en suspension à des densités de plus de 2 x 107 cellules par ml, avec une viabilité cellulaire > 95 %
  • Utilise un milieu de culture en suspension sans sérum compatible avec la transfection qui offre une efficacité de transfection élevée > 90 % avec le réactif de transfection CHO ExpiFectamine™
  • Favorise la transfection transitoire des cellules CHO en suspension à une densité de 6 x 106 cellules par ml
  • Facilite l’expression soutenue et de haut niveau de cultures transitoirement transfectées de haute densité, parvenant à des rendements de plus de 3 g par litre de protéines recombinantes
  • Prend en charge la croissance et la transfection des cellules CHO en formats de cultures inférieurs de < 1 ml dans des plaques multipuits à > 10 L dans des bioréacteurs de paillasse
  • Ne contient pas de rouge de phénol
    Le milieu d’expression ExpiCHO est formulé avec le réactif GlutaMAX™-I. Il est prêt à l’emploi et ne nécessite pas de supplémentation. La formulation définie chimiquement entraîne une reproductibilité et une fiabilité lot à lot élevées. Pour l’expression protéique transitoire de niveau le plus élevé, le milieu est utilisé en association avec un aliment mis en culture adapté, l’alimentation ExpiCHO™, qui est fournie dans le cadre du kit de transfection CHO Expifectamine™ (réf. A29129). Le milieu de culture ExpiCHO n’est pas recommandé pour les cultures de cellules adhérentes. La croissance cellulaire s’effectue généralement dans des flacons type Erlenmeyer sur une plateforme agitatrice, dans un incubateur de cultures cellulaires à CO2 humidifié. Cependant, les cultures sont évolutives, allant de volumes < 1 ml dans des plaques multipuits à > 10 L dans des bioréacteurs.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Lignée cellulaire CHO-S, adapté au SFM
    Type de cellule Chinese hamster ovary (CHO) cells
    Classification Aucun composant d’origine animale, Défini chimiquement, Sans protéines, Sans sérum
    Concentration 1X
    Forme Liquide
    Type de produit Milieu d’expression des CHO
    Serum Level Sans sérum
    Stérilité Sterile
    Sterilization Method Sterile-filtered
    Avec additifs GlutaMAX
    Sans additif Sans rouge de phénol
    Gamme de produits ExpiCHO
    Quantité 10 l
    Conditions d’expédition Température ambiante
    Format Sachet universel
    Contenu et stockage Conditions de stockage : à l’obscurité entre 2 et 8°C
    Conditions d’expédition : température ambiante
    Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
    Culture Type Culture cellulaire en suspension
    Système d’expression ExpiCHO-S™
    Nom du produit
    Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
    Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.