Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes d’étagères CultiMaxx™ pour système Nunc™ Cell Factory™
CultiMaxx™ Shelving System to support Nunc™ Cell Factory™ systems
2050.20€ - 10870.72€
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Description À utiliser avec (équipement) Comprend Nbre d’étagères Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description À utiliser avec (équipement) Comprend Nbre d’étagères Prix Quantité et disponibilité  
17908094
Afficher les documents
Thermo Scientific™
332354G01
Shelving system to support Nunc™ Cell Factory™ with 4 layers for Reach-In 821L CO2 Incubator Reach-In 821L CO2 Incubator 10 levels of shelving 10
10870.72€
1 kit
Expédition estimée: 27-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17998084
Afficher les documents
Thermo Scientific™
332355G01
Shelving system to support Nunc™ Cell Factory™ with 10 layers for Reach-In 821L CO2 Incubator Reach-In 821L CO2 Incubator 6 levels of shelving 6
6531.08€
1 kit
Expédition estimée: 27-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17841700
Afficher les documents
Thermo Scientific™
50166268
Système d’étagères destiné à supporter jusqu’à 10 systèmes Nunc Cell Factory sur 4 couches pour l’incubateur à CO2 Heracell VIOS 250i (CR), Forma Steri-Cycle i250 (CR) Incubateurs à CO2 Heracell™ Vios™ 250i, Forma™ Steri-Cycle™ i250, Heracell™ Vios™ 250i CR, Forma™ Steri-Cycle™ i250 CR, Heracell Vios 250i, Forma Steri-Cycle i250 et série CR/CTS 5 étagères avec conception renforcée, décalées pour s’adapter au dégagement des filtres, aux supports d’étagère et aux rails d’étagère 5
2944.65€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17851700
Afficher les documents
Thermo Scientific™
50166285
Système d’étagères destiné à supporter jusqu’à 6 systèmes Nunc Cell Factory sur 10 ou 13 couches pour l’incubateur à CO2 Heracell VIOS 250i (CR), Forma Steri-Cycle i250 (CR) Incubateurs à CO2 Heracell™ Vios™ 250i, Forma™ Steri-Cycle™ i250, Heracell™ Vios™ 250i CR, Forma™ Steri-Cycle™ i250 CR, Heracell Vios 250i, Forma Steri-Cycle i250 et série CR/CTS 3 étagères avec conception renforcée, décalées pour s’adapter au dégagement des filtres, aux supports d’étagère et aux rails d’étagère 3
2050.20€
1 pièce
En stock
Description
These shelving systems are designed to support scale-out of the Nunc™ Cell Factory™ System in cell therapy production. With an in-depth review of the shelving design, this new system provides less than 0.5mm of deflection per vessel, keeping the media level to promote even cell growth conditions. Individual access to each vessel allows for minimal disruption to adherent cells when removing samples from the incubator. The staggered shelving further enables flexibility by providing the necessary clearance to leave filters and connections in place when loading the systems into the incubator.
These shelving systems are designed to support scale-out of the Nunc™ Cell Factory™ System in cell therapy production. With an in-depth review of the shelving design, this new system provides less than 0.5 mm of deflection per vessel, keeping the media level to promote even cell growth conditions. Individual access to each vessel allows for minimal disruption to adherent cells when removing samples from the incubator. The staggered shelving further enables flexibility by providing the necessary clearance to leave filters and connections in place when loading the systems into the incubator.
Easy Installation
  • Shelving systems are retrofittable and can be self-installed.
Spécification
Spécification
Acier inoxydable
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Systèmes d’étagères CultiMaxx™ pour système Nunc™ Cell Factory™