Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes d’étagères CultiMaxx™ pour système Nunc™ Cell Factory™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
These shelving systems are designed to support scale-out of the Nunc™ Cell Factory™ System in cell therapy production. With an in-depth review of the shelving design, this new system provides less than 0.5mm of deflection per vessel, keeping the media level to promote even cell growth conditions. Individual access to each vessel allows for minimal disruption to adherent cells when removing samples from the incubator. The staggered shelving further enables flexibility by providing the necessary clearance to leave filters and connections in place when loading the systems into the incubator.
Ces systèmes d’étagères sont conçus pour supporter l’évolutivité du système Nunc Cell Factory dans la production de thérapie cellulaire. Grâce à un examen approfondi de la conception des étagères, ce nouveau système offre moins de 0,5 mm de déflexion par récipient, ce qui maintient le niveau de milieu pour favoriser des conditions de croissance des cellules uniformes. L’accès individuel à chaque récipient permet de limiter la perturbation des cellules adhérentes lors du retrait des échantillons de l’incubateur. Les étagères décalées permettent davantage de flexibilité en fournissant l’espace nécessaire pour laisser les filtres et les connexions en place lors du chargement des systèmes dans l’incubateur.
Installation facile:
- Les systèmes d’étagères sont rétro-ajustables et auto-installables.
Spécification
Spécification
| Description | Système d’étagères destiné à supporter jusqu’à 10 systèmes Nunc Cell Factory sur 4 couches pour l’incubateur à CO2 Heracell VIOS 250i (CR), Forma Steri-Cycle i250 (CR) |
| À utiliser avec (équipement) | Incubateurs à CO2 Heracell™ Vios™ 250i, Forma™ Steri-Cycle™ i250, Heracell™ Vios™ 250i CR, Forma™ Steri-Cycle™ i250 CR, Heracell Vios 250i, Forma Steri-Cycle i250 et série CR/CTS |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Nbre d’étagères | 5 (Reinforced) |
| Type | Accessoires |
| Comprend | 5 étagères avec conception renforcée, décalées pour s’adapter au dégagement des filtres, aux supports d’étagère et aux rails d’étagère |