Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Trichophyton rubrum ATCC® 28188™
Organismes pour le contrôle qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans le cadre des tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et des kits d’identification ainsi que pour l’évaluation de procédures bactériologiques.
Marque: Thermo Scientific™ R4608301
Description
Les Culti-Loops Thermo Scientific™ sont des organismes de contrôle qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans le cadre des tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation de procédures bactériologiques.
L’oese peut être dissoute dans un milieu liquide (liquide de réhydratation pour aérobies Culti-Loops, réf. R4631000) ou ensemencée directement sur un milieu approprié.
Informations de commande :
Les Culti-Loops sont scellées individuellement dans un sachet en aluminium et conditionnées par paquet de cinq.
Spécification
28188 | |
Culti-Loop | |
Champignons | |
5 / coffret |
Trichophyton rubrum ATCC® 28188 | |
Organisme Culti-Loops pour le contrôle de la qualité | |
CQ qualitatif |
L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC® et sont utilisées sous licence.