Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Staphylococcus epidermidis ATCC® 49461™
Organismes pour le contrôle qualité prêts à l’emploi recommandés pour les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification, ainsi que pour l’évaluation de procédures bactériologiques.
Marque: Thermo Scientific™ R4608224
181.57 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sont des organismes de contrôle de la qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
L’oese peut être dissoute en milieu de culture liquide, dans le liquide de réhydratation d’ aérobies Culti-Loops, réf. R4631000 ou étalée directement sur un milieu approprié.
Informations de commande :
Les Culti-Loops sont scellées dans un sachet en aluminium et comprennent cinq oeses par coffret .
Spécification
49461TM* | |
Culti-Loops | |
Cocci | |
AmMS 242 |
Staphylococcus epidermidis ATCC® 49461 | |
Organisme Culti-Loops pour le contrôle de la qualité | |
5 anses/boîte |
L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques ATCC sont des marques commerciales d’ATCC® et sont utilisés sous licence.