Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Shigella flexneri serovar 2b groupe B ATCC® 12022™
Organismes pour le contrôle qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
Marque:  Thermo Scientific™ R4608101
129.07 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12975843
  • 134.00€ / 5 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sont des organismes de contrôle de la qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
La boucle peut être dissoute dans un milieu liquide (liquide de réhydratation du kit aérobique Culti-Loops, Réf. R4631000 ou ensemencée directement sur un milieu approprié.
Informations de commande :
Les Culti-Loops sont scellées individuellement dans un sachet en aluminium et conditionnées par paquet de cinq.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
12022TM*
Culti-Loops
Bacilles à gram-négatif
5 anses/boîte
Shigella flexneri serovar 2b groupe B ATCC® 12022
Organisme Culti-Loops pour le contrôle de la qualité
CQ qualitatif
CDC 3591-52 [CIP 104222
L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC® et sont utilisées sous licence.