Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Pseudomonas aeruginosa ATCC™ 27853™
Organismes pour le contrôle qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
Marque:  Thermo Scientific™ R4607060
136.24 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11983272
  • 146.00€ / 5 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sont des organismes de contrôle de la qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
La boucle peut être dissoute dans un milieu liquide (liquide de réhydratation du kit aérobique Culti-Loops, Réf. R4631000 ou ensemencée directement sur un milieu approprié.
Informations de commande :
Les Culti-Loops sont scellées individuellement dans un sachet en aluminium et conditionnées par paquet de cinq.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
27853TM*
Culti-Loops
Bacilles à gram-négatif
Pseudomonas aeruginosa ATCC™ 27853™
Culti-Loop [EN]
5 anses/boîte
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot231475 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/03/2025 Catalog NumberR4607060
Numéro de lot217538 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/02/2025 Catalog NumberR4607060
Numéro de lot205349 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/01/2025 Catalog NumberR4607060
Numéro de lot195642 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/12/2024 Catalog NumberR4607060
Numéro de lot175139 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/11/2024 Catalog NumberR4607060
Nom du produit
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Pseudomonas aeruginosa ATCC™ 27853™ > Pseudomonas aeruginosa ; ATCC : 27853
*L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC™ et sont utilisés sous licence.