Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Clostridium difficle ATCC™ 9689™
Organismes pour le contrôle qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
Marque: Thermo Scientific™ R4601610
Description
Les Culti-Loops™ Thermo Scientific™ sont des organismes pour contrôle qualité prêts à l’emploi recommandés pour les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification, ainsi que pour l’évaluation de procédures bactériologiques.
La boucle peut être dissoute dans un milieu liquide (liquide de réhydratation du kit aérobique Culti-Loops, Réf. R4631000 ou ensemencée directement sur un milieu approprié.
Informations de commande :
Les Culti-Loops sont scellées individuellement dans un sachet en aluminium et conditionnées par paquet de cinq.
Spécification
Espèces de Clostridium | |
clostridium difficile | |
Organisme pour le contrôle de la qualité Culti-Loops | |
CQ qualitatif | |
90556-M6S [ L.S. McClung 1780] |
9689TM* | |
Culti-Loops | |
Bacilles à gram-positif | |
5 anses/boîte |
*L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC™ et sont utilisés sous licence.